Läs mer
2,3-Dichlorophenol-OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorophenol-OD |
| CAS | 59457-02-2 |
| Molekylformel | C6 D H3 Cl2 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phenol-d, 2,3-dichloro- (9 CI), 2,3-Dichlorophenol-OD, 2,3-Dichlorophenol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9 H/i/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-3-deuteriooxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.0075 |
| Formel vikt | 162.9702 g/mol |
| Visa mer |