missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dichlorophenol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 576-24-9 |
| Smältpunkt | 57°C to 60°C |
| Densitet | 1.40 g/cm3 at 25°C |
| Kokpunkt | 206°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 2,3-(Cl)2C6H3OH |
| MDL-nummer | MFCD00002160 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,3-Dichlorophenol, 2,3-Dichlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?