Läs mer
2,3-diklorfenol, TRC
Produktkod. 30379658
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30379658 10 g
1 options
Produktkod. 30379658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43618510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorophenol
CAS 576-24-9
Molekylformel C6 H4 Cl2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Phenol, 2,3-dichloro- (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Dichlorophenol (ACI), NSC 60646
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
LEDER Oc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3-diklorfenol
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9639