Läs mer
2,3-diklorfenylisotiocyanat 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10313113
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10313113 10 g 10g
10086604 5 g 5g
10225314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10313113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01755EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 6590-97-2
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.07
MDL-nummer MFCD00041048
InChI-nyckel RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC-namn 1,2-diklor-3-isotiocyanatobensen
LEDER ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.434g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%