Läs mer
2,3-Diklorofenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11459976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459976 5 g 5g
11469976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20930.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 6590-97-2 | C7H3Cl2NS | 204,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6590-97-2
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.07
MDL-nummer MFCD00041048
InChI-nyckel RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC-namn 1,2-diklor-3-isotiocyanatobensen
LEDER ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.434
Kokpunkt 256 °C till 258 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Irriterande
Brytningsindex 1.674
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2091585
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.