Läs mer
2,3-Dichlorophenylboronic acid, 97%
Produktkod. 10591852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10591852 1 g Glasflaska 1g
10792823 5 g Glasflaska 5g
10667854 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367710010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151169-74-3
Molekylformel C6H5BCl2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.81
MDL-nummer MFCD01075703
InChI-nyckel TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC-namn (2,3-diklorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dichlorophenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 242°C to 244°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.82
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.