Läs mer
2,3-diklorfenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11464290
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464290 100 g 100g
11444290 5 g 5g
11454290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10717.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 21938-47-6 | C6H6Cl2N2 | 177,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21938-47-6
Molekylformel C6H6Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 177.03
MDL-nummer MFCD00052265
InChI-nyckel HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 12276572
IUPAC-namn (2,3-diklorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼204 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3708910
Formel vikt 213.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.