Läs mer
2,3-Dichloropropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloropropanoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 141.9588 |