Läs mer
2,3-Dichloropyrazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332457 5 g 5g
11322457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11500.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4858-85-9
Molekylformel C4H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 148.97
MDL-nummer MFCD00040964
InChI-nyckel MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC-namn 2,3-diklorpyrazin
LEDER ClC1=NC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloropyrazine
Kokpunkt 105 °C till 107 °C (50 mmHg)
Brytningsindex 1.5645
Kvantitet 5 g
Beilstein 112628
Formel vikt 148.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.