Läs mer
2,3-dikloropyrazin, 98 %
Produktkod. 11946631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11946631 100 g 100g
10680735 5 g 5g
10591774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11946631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377041000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4858-85-9
Molekylformel C4H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 148.97
MDL-nummer MFCD00040964
InChI-nyckel MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC-namn 2,3-diklorpyrazin
LEDER ClC1=NC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dichloropyrazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 22,5 °C till 24,5 °C
Densitet 1.4310g/mL, 1.431
Kokpunkt 105,0 °C till 107,0 °C (50,0 mmHg)
Flampunkt 102 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 148.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.