Läs mer
2,3-Dikloropyrazin, TRC
Produktkod. 30381303
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381303 5 g
1 options
Produktkod. 30381303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4355755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloropyrazine
CAS 4858-85-9
Molekylformel C4H2Cl2N2
Kvantitet 5 g
Synonym 5,6-Dichloropyrazine
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H
LEDER Clc1nccnc1Cl
Molekylvikt (g/mol) 148.98