Learn More
2,3-Dichloropyrazine, TRC
Code produit 30381303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit Quantity Conditionnement
30381303 5 g 5g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30381303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4355755G
 Restricted Item
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2,3-Dichloropyrazine
CAS 4858-85-9
Molecular Formula C4H2Cl2N2
Quantity 5 g
Synonym 5,6-Dichloropyrazine
InChI Formula InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H
SMILES Clc1nccnc1Cl
Molecular Weight (g/mol) 148.98
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.