Läs mer
2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1072944-15-0 |
| Molekylformel | C5H4BCl2NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BCl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (5,6-dichloropyridin-3-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.81 |
| Formel vikt | 190.9712 |