Läs mer
2,3-diklorokinoxalin, TRC
Produktkod. 30373455
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30373455 5 g
1 options
Produktkod. 30373455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4359555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloroquinoxaline
CAS 2213-63-0
Molekylformel C8H4Cl2N2
Kvantitet 5 g
Synonym NSC 33437
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H
LEDER Clc1nc2ccccc2nc1Cl
Molekylvikt (g/mol) 199.04
Formel vikt 197.9752