Learn More
2,3-diklorokinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30369087
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Artikelnummer. Kvantitet
30369087 25 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30369087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43595525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloroquinoxaline
CAS 2213-63-0
Molekylformel C8H4Cl2N2
Kvantitet 25 g
Synonym NSC 33437
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H
LEDER Clc1nc2ccccc2nc1Cl
Molekylvikt (g/mol) 199.04
Formel vikt 197.9752
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.