Läs mer
2,3-Dichlorothiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15463537
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15463537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26761.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84863-83-2
Molekylformel C7H5Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 206.084
MDL-nummer MFCD00221163
InChI-nyckel PRRMJTDPKZBCCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorothiobenzamide, 2,3-dichloro-thiobenzamide, 2,3-dichlorobenzothioamide, 2,3-dichlorobenzene-1-carbothioamide, amino 2,3-dichlorophenyl methane-1-thione, dichlorothiobenzamide, pubchem22984, acmc-20aoh4, benzenecarbothioamide, 2,3-dichloro
PubChem CID 2799029
IUPAC-namn 2,3-dichlorobenzenecarbothioamide
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorothiobenzamide
Smältpunkt 126°C to 128°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.09
Procent renhet 97%