Läs mer
2,3-Dichlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362617
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362617 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11362617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11780.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126714-85-0
Molekylformel C4HCl3O2S2
Molekylvikt (g/mol) 251.52
MDL-nummer MFCD00052092
InChI-nyckel IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 4,5-dichloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dichloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dichloro, pubchem5523, acmc-20aoh3, 4,5-dichloro 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dichlorothiophene-5-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4,5-dichloro
PubChem CID 518622
IUPAC-namn 4,5-dichlorothiophene-2-sulfonyl chloride
LEDER ClC1=C(Cl)C=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorothiophene-5-sulfonyl chloride
Smältpunkt 54°C to 57°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 161983
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 251.54
Procent renhet 97%