Läs mer
2,3-Dichlorothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11966821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11966821 5 g 5g
11956821 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11966821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17249-79-5
Molekylformel C4H2Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 153.02
InChI-nyckel LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
PubChem CID 140207
IUPAC-namn 2,3-dichlorothiophene
LEDER C1=CSC(=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dichlorothiophene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -37°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.4700g/mL, 1.47
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Brytningsindex 1.5687
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: <0.2g/L (20 c)
Formel vikt 153.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dichlorothiophene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.