Läs mer
2,3-diklortoluen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorotoluene |
| CAS | 32768-54-0 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Toluene, 2,3-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-3-methylbenzene, 2,3-Dichlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-diklor-3-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.03 |
| Formel vikt | 159.9847 |