Läs mer
2,3-Dicyano-5,6-diphenylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dicyano-5,6-diphenylpyrazine |
| CAS | 52197-23-6 |
| Molekylformel | C18 H10 N4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10N4/c19-11-15-16(12-20)22-18(14-9-5-2-6-10-14)17(21-15)13-7-3-1-4-8-13/h1-10H |
| LEDER | N#Cc1nc(c2ccccc2)c(nc1C#N)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5,6-diphenylpyrazine-2,3-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.3 |
| Formel vikt | 282.0905 |