missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dideoxy-2-methylene-D-glycero-D-galacto-nononic Acid Gamma-Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dideoxy-2-methylene-D-glycero-D-galacto-nononic Acid gamma-L |
| CAS | 289697-66-1 |
| Molekylformel | C10 H16 O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-4-2-6(17-10(4)16)8(14)9(15)7(13)5(12)3-11/h5-9,11-15H,1-3H2/t5-,6+,7-,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1CC(=C)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | (5S)-3-methylidene-5-[(1S,2S,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vikt | 248.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?