Läs mer
2',3'-Dideoxy-3'-fluorouridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3'-Dideoxy-3'-fluorouridine |
| CAS | 41107-56-6 |
| Molekylformel | C9H11FN2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(2,3-Dideoxy-3-fluoro-β-D-ribofuranosyl)uracil, 3'-Fluoro-2',3'-dideoxyuridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O4/c10-5-3-8(16-6(5)4-13)12-2-1-7(14)11-9(12)15/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,11,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@@H](F)C[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O1 |
| IUPAC-namn | 1-((2R,4S,5R)-4-fluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.19 |
| Formel vikt | 230.07 |