Läs mer
2',3'-Dideoxyadenosine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406469
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406469 25 mg 25mg
15426469 50 mg 50mg
15416469 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15406469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64573.MB
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4097-22-7 | Molecular Formula: C10H13N5O2 | Molecular Weight: 235.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4097-22-7
Molekylformel C10H13N5O2
Molekylvikt (g/mol) 235.25
MDL-nummer MFCD00010534
InChI-nyckel WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Synonym 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
IUPAC-namn [(2S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]metanol
LEDER NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Dideoxyadenosine
Smältpunkt 181 °C till 184 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Beilstein 619924
Merck Index 14,3101
Formel vikt 235.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.