Läs mer
2',3'-Dideoxyadenosine, MedChemExpress
Produktkod. 16440479
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16440479 10 mg
1 options
Produktkod. 16440479 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW013441
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress 2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Dideoxyadenosine
Fysisk form Solid
CAS 4097-22-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13N5O2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C(N=CN2[C@H]3CC[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 235.24
Formel vikt 235.24
Procent renhet 99.0%