Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-dideoxycytidin, 98+%
Produktkod. p-7076766
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322906 50 mg 50mg
11332906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322906 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L10619.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
2',3'-dideoxycytidin i celler, det fosforyleras till den aktiva trifosfatformen, ddCTP, som fungerar som ett substrat för HIV omvänt transkriptas (Ki = 51 nM). Det införlivas i viralt DNA där det avslutar kedjeförlängning när den saknade hydroxylgruppen påträffas. Den används också som en DNA-kedjeterminerande nukleotid för DNA-sekvenseringsmetoder baserade på Sanger-kedjetermineringsmetoden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7481-89-2
Molekylformel C9H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 211.22
MDL-nummer MFCD00012188
InChI-nyckel WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2′,3′-Dideoxycytidine
Smältpunkt 216°C to 220°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Beilstein 654956
Löslighetsinformation Soluble in water (76.4mg/ml at 25°C),DMSO (42mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C).
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Formel vikt 211.22
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dideoxycytidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.