Läs mer
2',3'-Dideoxycytidine, 98%
Produktkod. 13438668 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13438668 500 mg Glasflaska 500mg
13428668 100 mg Glass bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13438668 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449505000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7481-89-2
Molekylformel C9H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 211.22
MDL-nummer MFCD00012188
InChI-nyckel WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 3'-Dideoxycytidine
Smältpunkt 216,0 °C till 220,0 °C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Merck Index 1510307
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 211.22
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.