Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-dideoxiinosin, 98 %
Produktkod. 15496599
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496599 1 g 1g
15406609 250 mg 250mg
15331201 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496599 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64833.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 69655-05-6 | C10H12N4O3 | 236,23 g/mol
2a,3a-dideoxiinosin är ett potent antiretroviralt medel. Det är mest effektivt i kombinationsterapi för behandling av HIV och relaterat lymfom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 ,′3′ -Dideoxiinosin är ett potent antiretroviralt medel. Det är mest effektivt i kombinationsterapi för behandling av HIV och relaterat lymfom.
Löslighet Löslig
i DMSO eller metanol
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69655-05-6
Molekylformel C10H12N4O3
Molekylvikt (g/mol) 236.23
MDL-nummer MFCD00077728
InChI-nyckel BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
Synonym didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
PubChem CID 50599
ChEBI CHEBI:490877
IUPAC-namn 9-[(2R,5S)-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
LEDER OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Dideoxyinosine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3619529
Merck Index 143098
Löslighetsinformation Löslig i DMSO eller metanol
Formel vikt 236.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.