Läs mer
2',3'-dideoxiinosin, för HPLC-analys, 101,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482292 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11482292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215088125
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 3'-Dideoxyinosine
Namnnotering För HPLC-analys
CAS 69655-05-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall 101%
Molekylformel C10H12N4O3
MDL-nummer MFCD00077728
Kvantitet 25 mg
Synonym didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
InChI-nyckel BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
LEDER OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
IUPAC-namn 9-[(2R,5S)-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-lH-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 236.23
PubChem CID 50599
ChEBI CHEBI:490877
Formel vikt 236.23
Fysisk form Pulver