Läs mer
2',3'-Dideoxyinosin, TRC
Produktkod. 30377126
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30377126 50 mg
1 options
Produktkod. 30377126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44095050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Didanosine
CAS 69655-05-6
Molekylformel C10 H12 N4 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Didanosine, 9-(2,3-Dideoxy-β-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2',3'-dideoxyinosine
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
LEDER OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC-namn 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 236.23
Formel vikt 236.0909