Läs mer
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11407637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407637 5 g 5g
11417637 25 g 25g
11427637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15686.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18138-04-0
Molekylformel C9H14N2
Molekylvikt (g/mol) 150.23
MDL-nummer MFCD00009635
InChI-nyckel PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-diethyl-5-methyl, 2-methyl-5,6-diethylpyrazine, 2,3-diethyl-6-methylpyrazine, 5-methyl-2,3-diethylpyrazine, 2,3-diethyl-5-methyl-pyrazine, fema no. 3336, hazelnut pyrazine, pubchem8621, acmc-1ca9d, ksc491g2h
PubChem CID 28905
IUPAC-namn 2,3-diethyl-5-methylpyrazine
LEDER CCC1=NC=C(C)N=C1CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Densitet 0.949
Kokpunkt 190°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 5 g
Formel vikt 150.23
Procent renhet ≥98%