Läs mer
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine-N4-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine-N4-oxide |
| CAS | 1076200-01-5 |
| Molekylformel | C9 H14 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O/c1-4-8-9(5-2)11(12)7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1ncc(C)[n+]([O-])c1CC |
| IUPAC-namn | 2,3-diethyl-6-methyl-1-oxidopyrazin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.1106 |