Läs mer
2,3-Difluoro-4-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386949
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11386949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26821.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261763-45-5
Molekylformel C7H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 144.12
MDL-nummer MFCD01631651
InChI-nyckel NVYIUITYVMVHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-difluoro-4-methyl, acmc-20ajxd, 2,3-difluoro-4-methyl phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-phenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 2774151
IUPAC-namn 2,3-difluoro-4-methylphenol
LEDER CC1=C(F)C(F)=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluoro-4-methylphenol
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 144.12
Procent renhet 97%