Läs mer
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98%
Produktkod. 11445740
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445740 1 g 1g
11455740 5 g 5g
11465740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25958.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89402-42-6 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89402-42-6
Molekylformel C6H2F5N
Molekylvikt (g/mol) 183.08
MDL-nummer MFCD04972837
InChI-nyckel XIFCGIKPAAZFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine,2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20dwi8, 2,3-di-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,5,6-pentafluoro-3-picoline, 2,3-bis fluoranyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 13421547
IUPAC-namn 2,3-difluor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC1=C(F)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densitet 1.47
Kokpunkt 104°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.