Läs mer
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid, 97%
Produktkod. 11396969
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396969 1 g 1g
11306979 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26830.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 773873-26-0 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773873-26-0
Molekylformel C8H6F2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.13
MDL-nummer MFCD04116018
InChI-nyckel MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-6-methoxy-benzoic acid, pubchem4940, 2,3-difluoro-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid,2,3-difluoro-6-methoxy
PubChem CID 3861323
IUPAC-namn 2,3-difluor-6-metoxibensoesyra
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 126°C to 129°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.