Läs mer
2',3'-Difluoracetofenon, 97 %
Produktkod. 11472808
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472808 25 g 25g
11452808 1 g 1g
11462808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16786.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 18355-80-1 | C8H6F2O | 156,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18355-80-1
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.13
MDL-nummer MFCD00061274
InChI-nyckel PQUXFUBNSYCQAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3'-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethanone, 2,3-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-difluorophenyl, 1-acetyl-2,3-difluorobenzene, pubchem4211, acmc-209x0g, ksc184c5n, 2',3'-difluoro acetophenone
PubChem CID 519550
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Difluoroacetophenone
Kokpunkt 84 °C till 85 °C (20 mmHg)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 25 g
Beilstein 2963572
IUPAC-namn 1-(2,3-difluorfenyl)etanon
Formel vikt 156.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.