Läs mer
2,3-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490591
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490591 1 g 1g
11400601 5 g 5g
11454110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490591 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20093.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2646-91-5
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.105
MDL-nummer MFCD00010292
InChI-nyckel WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC-namn 2,3-difluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorobenzaldehyde
Densitet 1.301
Kokpunkt 69°C to 70°C (15 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 2961554
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%