Läs mer
2,3-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10793151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793151 1 g Glass bottle 1g
10177513 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10793151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 2646-91-5
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00010292
InChI-nyckel WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC-namn 2,3-difluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Difluorobenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 64°C to 65°C (17.0 mmHg)
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F2C6H3CHO
Brytningsindex 1.4980 to 1.5
Kvantitet 1 g
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid