Läs mer
2,3-Difluorobenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11354875
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11354875
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18012.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 121219-16-7 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121219-16-7
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.911
MDL-nummer MFCD01863170
InChI-nyckel SZYXKFKWFYUOGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorobenzeneboronic acid, 2,3-difluorophenyl boronic acid, 2,3-difluorophenyl boranediol, 2,3-difluorophenylboronicacid, 2,3-difluoro phenylboric acid, 2,3-fluorobenzene boronic acid, 2,3-difluoro phenylboronic acid, 2,3-difluorophenyloboric acid, boronic acid, 2,3-difluorophenyl
PubChem CID 2734333
IUPAC-namn (2,3-difluorophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C(=CC=C1)F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt ∽225°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 6594341
Formel vikt 157.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.