Läs mer
2,3-Difluorobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11412728
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412728 25 g 25g
11492718 1 g 1g
11402728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16717.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 4519-39-5 | C7H3F2O2 | 157,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4519-39-5
Molekylformel C7H3F2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.10
MDL-nummer MFCD00010267
InChI-nyckel JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3-difluoro, difluorobenzoic acid, difluorobenzoic acid;, pubchem1379, 2,3 difluorobenzoic acid, acmc-209k0x, 2,3-difluoro benzoic acid, 2,3-difluorobenzoic acid;, ksc235o6t
PubChem CID 370590
IUPAC-namn 2,3-difluorbensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorobenzoic acid
Smältpunkt 160 °C till 164 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 2640781
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.