Läs mer
2,3-difluorbensonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11445736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445736 5 g 5g
11435736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20811.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21524-39-0 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21524-39-0
Molekylformel C7H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 139.105
MDL-nummer MFCD00009976
InChI-nyckel GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
IUPAC-namn 2,3-difluorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorobenzonitrile
Densitet 1.254
Kokpunkt 187°C to 188°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.4882
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 2085621
Formel vikt 139.11
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.