missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Difluorobenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15585066 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585066 25 g 25g
15575066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15585066 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307740250
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 75853-18-8
Molekylformel C7H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 144.12
InChI-nyckel JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol
PubChem CID 447153
ChEBI CHEBI:41883
IUPAC-namn (2,3-difluorophenyl)methanol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorobenzyl alcohol
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel F2C6H3CH2OH
Brytningsindex 1.4910 to 1.4930
Kvantitet 25 g
Formel vikt 144.12
Procent renhet 97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.