Läs mer
2,3-Difluorobenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10607451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
3.9ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10607451 5 g 3.9ml
1 options
Produktkod. 10607451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307740050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Difluorobenzyl alcohol
Namnnotering 94%
CAS 75853-18-8
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Brown
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H6F2O
Linjär formel F2C6H3CH2OH
Brytningsindex 1.4910 to 1.493
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol
InChI-nyckel JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO
IUPAC-namn (2,3-difluorophenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 144.12
PubChem CID 447153
ChEBI CHEBI:41883
Formel vikt 144.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid