Läs mer
2,3-(Difluormetylendioxy)bensoesyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311084
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311084 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 30311084 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13705030
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Analyt- eller komponentnamn Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H4 F2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
IUPAC-namn 2,2-difluoro-1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 202.11
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 202,0078 g/mol