Läs mer
2,3-Difluorfenol, 98+%
Produktkod. 11468806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468806 5 g 5g
11458806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16971.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130,094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6418-38-8
Molekylformel C6H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 130.094
MDL-nummer MFCD00010262
InChI-nyckel RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 80879
IUPAC-namn 2,3-difluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorophenol
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Kokpunkt 53 °C till 55 °C (25 mmHg)
Flampunkt 56 °C (132 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2921
Beilstein 2082265
Formel vikt 130.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.