missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Difluorophenylboronic acid, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10212902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10212902 10 g Glass bottle 10g
10660165 1 g Amber glass bottle 1g
10252852 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10212902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359120100

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 121219-16-7
MDL-nummer MFCD01863170
InChI-nyckel SZYXKFKWFYUOGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorobenzeneboronic acid, 2,3-difluorophenyl boronic acid, 2,3-difluorophenyl boranediol, 2,3-difluorophenylboronicacid, 2,3-difluoro phenylboric acid, 2,3-fluorobenzene boronic acid, 2,3-difluoro phenylboronic acid, 2,3-difluorophenyloboric acid, boronic acid, 2,3-difluorophenyl
PubChem CID 2734333
IUPAC-namn (2,3-difluorophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C(=CC=C1)F)F)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2, 3-Difluorophenylboronic acid
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H5BF2O2
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 157.911
Formel vikt 157.91
Procent renhet ≥97.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.