missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Difluoropyridine, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11464340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464340 1 g 1g
11454340 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11464340 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25771.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1513-66-2
Molekylformel C5H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 115.083
MDL-nummer MFCD04114143
InChI-nyckel OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro pyridine, difluoropyridine, pyridine, 2,3-difluoro, 2,3-difluorpyridine, 2,3-difluoropyridin, pubchem5414, 2,3-difiuoropyridine?, acmc-1bvua, 2,3-bis fluoranyl pyridine, ksc493a1t
PubChem CID 2783176
IUPAC-namn 2,3-difluoropyridine
LEDER C1=CC(=C(N=C1)F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Difluoropyridine
Kokpunkt 125°C to 126°C
Flampunkt 31°C (88°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 115.08
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.