Läs mer
2,3-Difluoropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Difluoropyridine |
| CAS | 1513-66-2 |
| Molekylformel | C5H3F2N |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H |
| LEDER | Fc1cccnc1F |
| IUPAC-namn | 2,3-difluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.08 |
| Formel vikt | 115.0234 |