Läs mer
2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoretoxi)fenoxi]etyl]amino]propyl]-1H-indol-7-karbonitril, TRC
Produktkod. 30134229
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134229 1 g
17945015 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4497051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885340-13-6
Molekylformel C25 H30 F3 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 477.52
Synonym 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile, 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindole-7-carbonitrile, 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile
IUPAC-namn 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoretoxi)fenoxi]etylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-7-karbonitril
LEDER C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C#N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C25H30F3N3O3/c1-18(30-8-12-33-22-5-2-3-6-23(22)34-17-25(26,27)28)13-19-14-20-7-10-31(9-4-11-32)24(20)21(15-19)16-29/h2-3,5-6,14-15,18,30,32H,4,7-13,17H2,1H3/t18-/m1/s1
Formel vikt 477.2239