Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-ylmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 201.65 |
| Procent renhet | 95% |