Läs mer
2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-ylmetanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10150582
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10150582 1 g 1g
10262582 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10150582 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01309DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 39270-39-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD01317581
InChI-nyckel FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
PubChem CID 2776174
LEDER OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-6-yl)metanol
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%